物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
認証
in accordance with ASTM® D5755
詳細
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
厚さ
135 μm
重量分析抽出物
6%
屈折率
n/D 1.495
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
5.0 μm pore size
84 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- MF-Millipore®メンブレンフィルターは、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合セルロースエステル(MCE)です。
- 生物および環境モニタリングアプリケーション、ならびに種々の分析・研究用途に最適です。
- フィルターはエチレンオキサイド、γ線照射、高圧蒸気などの滅菌法に適合します。
- 皆様のアプリケーションニーズにお応えするために、さまざまなフォーマットと孔径を用意しています。
アプリケーション
- 液体収容タンクのQC
- 液体モニタリング
- 粒子回収
- 粒子分析
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
SMWP04700:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
Millipore®パッチテストキットは、作動液、バルクケミカルズ、ボイラー水、潤滑油の採取と検査のための携帯型キットです。キットには100回分の検査の消耗品が含まれています。