M000037A0
別名:
空カセッテ
1 of 10
Millipore
MAWP037AM
Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.8 µm, white, match-w with pad
MAWP037A0
エアロゾルモニター、37 mm、混合セルロースエステル、0.8 µm、白色、パッド付き
AAWP03700
MCEメンブレンフィルター、0.8 μm孔径
M000025A0
空のモニターカセット、25 mm、タイプA
M000037P0
液体汚染モニター、空
AP1003700
セルロースファイバーメンブレンフィルター
MHWP037A0
Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.45 µm, white, with pad
MAWP037PM
液体汚染モニター、 37 mm、0.8 µm、白色、マッチ-w、パッド付き
MAWP025A0
エアロゾルモニター、ポリスチレン25 mm、混合セルロースエステル、0.8 µm、白色、パッド付き
AABG03700
polystyrene
100
non-sterile
37 mm
9 cm2
female Luer inlet slip female Luer outlet slip
environmental
ambient
分析化学
製品番号
ロット番号・バッチ番号