主要文書
SLLGX13
Millipore
Millex hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.20 μm, diam. 13 mm, non-sterile
別名:
0.20 μm PTFE syringe filter, Millex-LG syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex
特徴
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
43 mL/min flow rate
43 mL/min water flow rate
45 °C max. temp.
テクニック
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
H
21 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.8 cm2
容量
10 mL
light blue
ポアサイズ
0.20 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
泡立ち点
≥3.0 bar at 23 °C
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Filter Code: LG
HPLC certified for low levels of UV absorbing extractable
SLLGX13NL replaces SLLGH13NL
SLLGX13NK replaces SLLGH13NK
Applications:
Sample filtration prior to UHPLC, LC-MS, and mass spectrometry; Filtration of protein-containing solutions, and aqueous or organic solutions
包装
non sterile
規格
For general laboratory use only
関連事項
Replaces: SLLGH13NL
物理的形状
Color Code: 青色
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
ニトロソアミン類不純物試験、世界の規制、サンプル調製・分析用のフィルター選択における重要な考慮事項の概要。
Millex® 親水性PTFEシリンジフィルターでは、さまざまなサンプルのろ過に適した幅広い化学適合性と安定した性能が得られます。
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
すべて表示
関連コンテンツ
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.