物質
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex™
特徴
holdup volume< 25 μL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex™
パラメーター
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
H
21.1 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.65 cm2
容量
10 mL
ポアサイズ
0.2 μm
入力
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
•イオンクロマトグラフィーで認定されています
•皆様のアプリケーションニーズにお応えするために、親水性PTFEメンブレンには0.20 µmおよび0.45 µmの孔径と2種類の直径が用意されています。
•IC抽出可能物質のレベルが低く、高感度IC分析のバックグラウンドレベルが最適化されます
•水溶液と有機溶液の両方に適合し、広範囲の化学的適合性を示してラボに柔軟性をもたらします
カタログ番号およびパックサイズ
SLLGC13NL: 0.2 µm親水性PTFE、13 mm、100個入りパック
SLLGC25NS:0.2 µm親水性PTFE、25 mm、50個入りパック
SLLHC13NL:0.45 µm親水性PTFE、13 mm、100個入りパック
SLLHC25NS:0.45 µm親水性PTFE、25 mm、50個入りパック
用途:
イオンクロマトグラフィー
包装
規格
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® 親水性PTFEシリンジフィルターでは、さまざまなサンプルのろ過に適した幅広い化学適合性と安定した性能が得られます。
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.