Merck
SLGVX13TL
Millipore
Durapore PVDFシリンジフィルター
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.22 μm PVDFシリンジフィルター, Durapore® PVDFシリンジフィルター, Millex-GVシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVDF membrane
polypropylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex
特徴
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
16 L/min flow rate
16 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
テクニック
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
48 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.8 cm2
容量
10 mL
yellow
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm
入力
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
泡立ち点
≥3.4 bar, air with water at 23 °C
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
輸送温度
ambient
詳細
  • Durapore®ポリフッ化ビニリデン(PVDF)メンブレンを備えたMillexシリンジフィルターは、UHPLC、HPLC、LC-MS、質量分析の前のサンプルろ過に理想的です。生体サンプルおよびタンパク質溶液のろ過。
  • 抽出物を低減するためのポリプロピレン製ハウジング
  • メンブレンにより、広範な化学的適合性と低タンパク質結合率が得られ、サンプル回収率が最大となります
  • チューブ出口を広くして、エアロックを除去することで、キュベットや低量オートサンプラー用バイアルへのろ液、ならびにバイアルインサートの出し入れが容易になっています。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
親水性PTFE Millex® シリンジフィルターにより、正確な溶出試験とHPLC分析用サンプル調製が実現します。
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
関連コンテンツ
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.