物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
品質水準
詳細
Female Luer-Lok/Male Luer slip
無菌性
ethylene oxide treated
sterile
製品種目
Millex™
特徴
hydrophilic
包装
pk of 50
メーカー/製品名
Millex™ SLGSR33SS
パラメーター
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
100 mL (Process Volume)
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
H
27 mm
直径
33 mm
容量
100 mL
色
blue
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.22 μm
入力
tissue culture medium
aqueous solution(s)
泡立ち点
≥50 psi, water
フィッティング
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- メンブレンのタイプ、ハウシング、およびバリデーション評定に基づいてさまざまな用途に対応します
- 血液透析トランスデューサーを血液と水分から保護するため、および真空ラインを保護するための特殊なフィルターユニットを用意しています
- 抽出可能物質の少ない低吸着メンブレンのため、サンプル喪失が最小限に抑えられます
- 流量と作動圧が高いため、高性能ニーズに対応できます
水溶液, 有機溶媒およびガスの滅菌、高価値タンパク質または小分子成分のろ過
その他情報
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過
- 用途:除菌
- 使用目的:少量の水溶液の滅菌
- 使用方法:Millex™シリンジフィルターのユーザーガイドの「使用方法」セクションを参照してください
- 保管について:乾燥した場所で保管してください
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SLGSR33SB-NS:
SLGSR33SS-NS:
SLGS033SB:
SLGS033SS-NS:
SLGSR33SB:
SLGS033SB-NS:
SLGSR33SS:
SLGS033SS:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
ろ過により物質が分離されることで、サンプルの複雑さが軽減され、分析対象の純度が向上し、分析結果が改善されます。