物質
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
製品種目
Millex®
特徴
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL (after air purge)
hydrophilic
FDA registered
medical device
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
容量
100 mL
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
輸送温度
ambient
詳細
Millex®-OR フィルターユニット(無菌)は医療機器であり、直接的な患者ケアおよび薬剤混合用途で、少量の溶液の滅菌および/または清澄化に、シリンジフィルターとして使用することを意図しています。
アプリケーション
- 眼科手術中の灌注
- 硬膜外麻酔液の調製
- 薬剤混合の準備
特徴および利点
- 単回使用、非発熱性かつ無毒性
- 臨床用の溶液から、膜の定格孔径より大きい微生物、粒子、沈殿物、および非溶解粉末を除去します
- 0.22 μm の親水性セルロース混合エステル(MCE)製メンブレンフィルターをポリ塩化ビニル(PVC)製ハウジングに密閉
- ほとんどの水溶液に適合します
- CE マーク付きかつ FDA 登録済み
その他情報
装置は医療および/または検査室の専門家のみを対象としています。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SLGL0250S:
試験成績書(COA)