Merck
SLGVV255F
Millipore
Vented Millex-GV フィルターユニット(無菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
別名:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
PVC housing
PVDF membrane
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
製品種目
Millex
特徴
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
≥40 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5 bar max. inlet pressure (75 psi)
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
inlet to outlet H
27 mm
容量
100 mL
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
通気型 Millex-GV フィルターユニット(無菌)は医療機器であり、直接的な患者ケアおよび薬剤混合用途で、少量の溶液の清澄化に、シリンジフィルターとして使用することを意図しています。
アプリケーション
通気と低タンパク質結合メンブレンが必要なまたは望まれる医療用途向けの水溶液の滅菌および/または清澄化
特徴および利点
  • 単回使用のみ、非発熱性かつ無毒性
  • メス Luer-Lok® インレットおよびオスルアースリップアウトレット付きポリ塩化ビニル(PVC)製ハウジングに密閉された0.22 µm のメンブレンフィルター
  • 0.03 µm の疎水性フィルターをドーム内に設置して通気を確保し、エアロックを防止します
  • ほとんどの水溶液に適合します
  • CE マーク付きかつ FDA 登録済み
その他情報
装置は医療および/または検査室の専門家のみを対象としています。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany