表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
低酸素は、器官、組織、または細胞における酸素の低下または欠乏と定義されます。生体組織の低酸素は、癌や虚血などを含むさまざまな病状と密接に関連しています。ピモニダゾールなどの既存の低酸素検出プローブでは、細胞固定してから免疫染色する必要があります。
BioTracker 520 Green低酸素色素は、生細胞の低酸素を検出するための蛍光イメージングプローブです。このプローブは、ピモニダゾールと同程度に高感度であり、生細胞蛍光イメージングやフローサイトメトリーなどの用途に使用できます。
スペクトル特性
吸光: 498nm
発光:520nm
BioTracker 520 Green低酸素色素は、生細胞の低酸素を検出するための蛍光イメージングプローブです。このプローブは、ピモニダゾールと同程度に高感度であり、生細胞蛍光イメージングやフローサイトメトリーなどの用途に使用できます。
スペクトル特性
吸光: 498nm
発光:520nm
Application
生細胞蛍光イメージング
研究のカテゴリ
細胞イメージング
細胞イメージング
研究のサブカテゴリ
生細胞色素
生細胞色素
Physical form
凍結乾燥品
Preparation Note
BioTracker 520 Green低酸素色素は、-20°Cで、乾燥させ遮光して保存してください。
注:開栓前にバイアルを軽く遠心分離してバイアルの底に内容物を集めます。
注:開栓前にバイアルを軽く遠心分離してバイアルの底に内容物を集めます。
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c