安全性情報
SCR600
Sigma-Aldrich
ヒトオリゴデンドロサイト分化キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.32
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
Cell line type: Neural Stem Cells
Neural Stem Cells
品質水準
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
構成
ヒトオリゴデンドロサイト前駆細胞(OPC)、生存細胞数 50 万個:(カタログ番号 CS204496)ヒト OPC 増殖培地キット、100 mL:(カタログ番号 SCM107)ヒト OPC 自然分化培地キット、100 mL:(カタログ番号 SCM106)
品質
無菌性試験:細菌および真菌の増殖が陰性
pH:7.4 +/- 0.4
浸透圧:290 +/- 20mOsm
保管および安定性
各成分の推奨保存条件については、マニュアルをご参照ください。
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3