スキップする
PPC1010
プロテアーゼおよびホスファターゼ阻害剤カクテル
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases, aminopeptidase, serine/threonine protein phosphatases and L-isozymes of alkaline phosphatase
別名:
Protease and Phosphatase Inhibitor Mix
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥41,800
5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥84,400
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Form:
DMSO solution
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
¥41,800
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
プロテアーゼおよびホスファターゼ阻害剤カクテル,
form
DMSO solution
Quality Segment
packaging
pkg of 1 ml, 5 ml ×
input
general use sample(s)
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
プロテアーゼ・ホスファターゼインヒビターカクテルは、細胞抽出物中のインタクトタンパク質と未修飾タンパク質の収量を増やすように設計されています。プロテアーゼ・ホスファターゼインヒビターカクテル混合物は、セリン、システイン、酸性プロテアーゼ、アミノペプチダーゼを阻害します。 セリン/スレオニンタンパク質ホスファターゼおよびアルカリホスファターゼのL-アイソザイムも阻害します。 このカクテルは、ヒト胎盤およびウシ肝臓などさまざまな動物組織からの抽出物、ならびにA431細胞、CHO細胞、U937細胞の抽出物においてテストされています。プロテアーゼおよびホスファターゼインヒビターカクテルは、DMSOを溶媒とするready-to-use溶液として供給されます。
Application
プロテアーゼ・ホスファターゼインヒビターカクテルは、以下の目的のための放射線免疫沈降アッセイ(RIPA)バッファーにおけるサプリメントとして使用されています:
  • 細胞タンパク質抽出用
  • 精製CD4+ T細胞の溶解用
  • 胎盤組織・細胞からのタンパク質抽出物の調製
プロテアーゼおよびホスファターゼインヒビターカクテルはタンパク質単離バッファーに使用されています。
Preparation Note
生物学的抽出物中のカクテルの推奨希釈液は、組織または細胞から抽出されたタンパク質500 mgあたりカクテル1 mLです。多くの場合、カクテルは最終濃度1%(v/v)、100 mLの抽出バッファーあたり1 mLのカクテル溶液で使用できます。
Other Notes
本製品は、R&Dにのみ使用でき、薬剤、家庭用、または他の用途には使用できません。危険性と安全な取扱い方法に関しては、化学物質安全データシートを参照してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P5726539132PPC2020
description
-
description
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
description
The Protease Inhibitor Cocktail Set II controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
non-freezing solution
form
DMSO solution
form
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
form
lyophilized
form
ready-to-use solution
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 1 ml, 5 ml ×
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial), pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial)
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
10 - Combustible liquids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
188.6 °F
引火点(°C)
87 °C
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
PPC1010-1ML-PW: + PPC1010-BULK: + PPC1010-1ML: + PPC1010-5ML: + PPC1010-5ML-PW: + PPC1010-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How log can you store it at -20 degree? Is it stable?
    1 回答
    1. This product is not assigned an expiration date. When stored at -20 °C, as recommended, the material is stable for at least two years from the date of Quality Release. The recommended retest date is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/ppc1010#product-documentation
      Please see the following link to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/113/180/ppc1010dat.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Does PPC1010 contain EDTA?
    1 回答
    1. PPC1010 does not contain EDTA
      役に立ちましたか?
  3. Does these Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail contains any type of metal chelator or EDTA?
    1 回答
    1. This product does not contains EDTA or other chelators. See the link below to review the product datasheet which includes the cocktail components:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/113/180/ppc1010dat.pdf