Merck
SCM011
Sigma-Aldrich
ENStem-A Neural Freezing Medium(等倍)
The ENStem-A Neural Freezing Medium is qualified for use with ENStem-A Human Neural Progenitor Cells.
別名:
凍結培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.32
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
詳細
ENStem-A Neural Freezing Mediumは、ENStem-A Neural Expansion Medium(カタログ番号:SCM004)を用いて規定の無血清条件で培養された、ENStem-A Human Neural Progenitor Cells(部品番号:SCC003)との使用において品質を証明されています。 最適な処方であるため、凍結保存中も安定し、解凍および平板培養時の生存率が高くなっています。
保管および安定性
-20℃で保存してください。ラベルの使用期限を参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1