SCM130
PluriSTEM®ヒトES/iPS培地
Defined small molecule based serum-free medium that enables feeder-free culture of human ES/iPS cells and allows for media exchanges every other day without compromising the morphology or long term functionality of human pluripotent stem cells.
別名:
Human Embryonic Stem Cell Media, Human iPS Cell Media, Pluripotent Stem Cell Media
About This Item
おすすめの製品
詳細
• 多能性ヒトES/iPS細胞の培養を30継代以上サポートします。
• 週末に細胞に栄養補給を行う必要がありません。 週末休むことができます。
• 毎日栄養補給を行う必要がありません(月曜日、水曜日、金曜日の培地交換で大丈夫です)。
• フィーダーベースおよびフィーダーフリーの培養システムからPluriSTEMへの細胞の移行が単純で簡単です。
• ヒト多能性クローンの優れた単細胞培養、継代、および選択が行えます。
• 凍結融解細胞の生存率と回収率が優れています。
• 懸濁培養をサポートします。
メルクのアプリケーションノートをご覧下さい!(データを見てください!)
品質
pH= 7.2~7.4
浸透圧= 315~345
外観= 赤色澄明液
保管および安定性
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCM130-SP:
SCM130:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
肺オルガノイドは、ヒトの肺の発生や呼吸器疾患の研究において有用な3次元(3D)モデルです。3dGRO®分化プロトコルは、4つのステップでヒトiPSCからオルガノイドを生成します。
プロトコル
Human ips cell passaging protocol using EZ-LiFT™ Reagent, an enzyme-free and chemically defined pluripotent stem cell dissociation reagent.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.