SAU0100L41DP5
別名:
Mobius®、シルバー、100 L標準PureFlex™ ドラムアセンブリ
1 of 6
Sigma-Aldrich
F3165
モノクローナル抗FLAG® M2抗体 マウス宿主抗体
F4049
モノクローナル抗FLAG® M2抗体-FITC標識 マウス宿主抗体
F1804
Millipore
KHVEG015HH3
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)®SHRP、オプティキャップ(Opticap)®XLカプセル
SW19A47HH3
Milligard® 1.2 µm, OptiScale® Capsule
SAB1407977
Anti-PIP4K2C antibody produced in mouse
PureFlex™ container
400
EMPROVE® Single UseMobius®
100 L sample volume
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Fluid Management
Single-Use Assemblies
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード