Merck
RAWP09025
Millipore
MCEメンブレンフィルター、1.2 μm孔径
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、孔径1.2 µm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
詳細
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
パラメーター
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
5%
屈折率
n/D 1.512
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
1.2 μm pore size
82 % porosity
泡立ち点
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:RAWP
酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合であることから、MF-Milliporeメンブレンフィルターは分析・研究用途に最も広く使用されるメンブレンの1つとなっています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:&
- 生物および環境モニタリングアプリケーションに適した汎用性の高いフィルター
- さまざまな孔径、黒色/白色、表面の格子あり/なしを用意
- エチレンオキサイド、γ線照射、および高圧蒸気滅菌法に適合
アプリケーション
水溶液の清澄化
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
RAWP09025:
試験成績書(COA)