Merck
AAWP14250
Millipore
MF-Milliporeメンブレンフィルター、孔径0.8 µm
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
別名:
MCEメンブレンフィルター、0.8 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.8 μm pore size
82 % porosity
物質:
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
142 mm
厚さ:
150 μm
無菌性:
non-sterile
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
詳細
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
パラメーター
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
142 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
4%
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.8 μm pore size
82 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:AAWP
酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合物により、MF-Milliporeメンブレンフィルターは、分析および研究用途で最も広く使用されているメンブレンの1つとなっています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:
- 生物学的および環境的モニタリング用の多用途フィルター
- 幅広い孔径の、黒色または白色の、格子のある表面があるものとないものが利用できます
- 酸化エチレン、ガンマ線照射、および高圧蒸気滅菌法方法に適合します。
アプリケーション
  • 空気モニタリング
  • 粒子モニタリング
  • 粒子除去
  • バイオアッセイ
  • マイクロプラスチック
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
AAWP14250:
JBRAAWP14250:
試験成績書(COA)