Merck
GTTP04700
Millipore
ポリカーボネートメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
別名:
Isoporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
物質:
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
47 mm
厚さ:
25 μm
無菌性:
non-sterile
物質
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore
Millipore
パラメーター
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
フィルタ直径
47 mm
厚さ
25 μm
重量分析抽出物
<1%
white
屈折率
n/D 1.6
Matrix
Isopore
ポアサイズ
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
泡立ち点
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isoporeメンブレンは、ポリカーボネート製のトラックエッチング加工されたスクリーンフィルターであり、メンブレン表面でサンプルを観察するすべての解析に推奨されます。Isoporeメンブレンは、光学顕微鏡や電子顕微鏡を用いた空気中汚染物質やその他の微粒子の分析において、明らかな利点があります。Isoporeメンブレンはポリカーボネートフィルムで構成され、表面が滑らかでガラス状であるため、サンプルをより明瞭に観察できます。このメンブレン独自の製造プロセスにより、正確な孔径と一貫した孔サイズが確保され、サンプルの正確なサイズ別分離が可能になります。タールおよび灰分の重量が低く一定であるため、マッチドウエイトフィルターは通常必要とされません。
アプリケーション
  • 走化性
  • バイオアッセイ
  • 細胞学
  • 空気モニタリング
  • SEM分析
  • 無菌性試験
  • マイクロプラスチック分析
  • マイクロプラスチック分析グレード水
Isoporeメンブレンフィルターは、以下に使用されています:
  • メタゲノミクス研究向け水ろ過
  • プランクトン微生物の回収
  • 空気モニタリング
  • 落射蛍光顕微鏡法
  • 走化性分析法
特徴および利点
  • メンブレン構造により表面に微粒子が保持されるため、計数と解析が容易になります。
  • Isoporeメンブレンは染色されないため、バックグラウンド干渉が低くなっています。
  • 非吸湿性で、迅速な乾燥が可能であり、サンプル分析時間が短縮されます。
  • 透明度の高い素材ですので、透過光学顕微鏡で透明度を確認する必要がありません。褐色のメンブレンもあります。
注意
オートクレーブ後に流速が低下する可能性があります。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Mianzhi Wang et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2474-2474 (2018-11-22)
In this study, we examined the types of antibiotic resistance genes (ARGs) possessed by bacteria and bacteriophages in swine feedlot wastewater before and after treatment using a metagenomics approach. We found that the relative abundance of ARGs in bacterial DNA
Tingting Fan et al.
European journal of medicinal chemistry, 190, 112141-112141 (2020-02-23)
As the continuous rise in the incidence of antibiotic resistance, it is urgent to develop novel chemical scaffolds with antibacterial activities to control the spread of resistance to conventional antibiotics. In this study, a series of phenylthiazole and phenylthiophene pyrimidindiamine
Celine C Lesaulnier et al.
Microbiome, 5(1), 126-126 (2017-09-25)
Non-carbonated natural mineral waters contain microorganisms that regularly grow after bottling despite low concentrations of dissolved organic matter (DOM). Yet, the compositions of bottled water microbiota and organic substrates that fuel microbial activity, and how both change after bottling, are
Ximei Liang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 196, 110543-110543 (2020-04-12)
Antibiotic resistance genes (ARGs) and antibiotics in the aquatic environment raise health concerns particularly on the dispersal and persistence of antibiotic resistance. Large lakes, which serve as catch basins of anthropogenic inputs provide an ideal environment for understanding the occurrence