スキップする
GTTP09030
Isoporeメンブレンフィルター
Isopore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
別名:
ポリカーボネートメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Sterility:
non-sterile
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
bubble point
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Application
  • 走化性
  • バイオアッセイ
  • 細胞学
  • 空気モニタリング
  • SEM分析
  • 無菌性試験
  • マイクロプラスチック分析
  • マイクロプラスチック分析グレード水
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
オートクレーブ後、流速の低下が生じる場合があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
DTTP04700GTTP03700GTTP04700
description
Isopore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
10 L/min-cm2-psi air flow rate, ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp.
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
diam.
90 mm
diam.
47 mm
diam.
37 mm
diam.
47 mm
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
13.8 % porosity, 0.22 μm pore size
material
white filter, plain filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
polycarbonate membrane, white filter, plain filter
material
white filter, plain filter, polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)