安全性情報
R03465
Sigma-Aldrich
Lactophenol
mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
別名:
Fungi Stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116130
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
blue
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
詳細
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
アプリケーション
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US1SR03465:
R03465-70:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
液浸油 for microscopy
Sigma-Aldrich
56822
液浸油
L-(+)-乳酸 ≥98%
Sigma-Aldrich
L1750
L-(+)-乳酸
関連コンテンツ
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
臨床診断における細菌学の科学・実践の概要。顕微鏡解析用の標準および特殊な染色法の用途についてご紹介します。