安全性情報
R03055
Sigma-Aldrich
Giemsa Stain
Giemsa Stain
Polychromatic stain used primarily to stain blood cells and bone marrow specimens
別名:
Hematology Stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
liquid
転移温度
flash point 12 °C
λmax
527 nm (Eosin)
631 nm (Azure)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
詳細
Giemsa stain is a mixture of polychromed methylene blue, azure, and eosin.
アプリケーション
Giemsa stain has been used for the staining of cells and blood films. It is a versatile differential stain that is widely used in hematology for blood and bone marrow specimens, clinical cytology specimens, bacteriology, histological biopsies, and tumor samples.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R03055-82:
R03055-76:
R03055-74:
US1SR03055:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー