スキップする
MXPESP14N
MicropreSure®サニタリーサンプリングバルブ
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, 316L stainless steel
別名:
ステンレススチール製サンプリングバルブ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
316L stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
valve size
1/4 in.
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
shipped in
ambient
General description
MicropreSure®サニタリーサンプリングバルブはMicropreSure®サンプラーの付属品です。MicropreSure®サンプラーは、工程内の微生物試験を簡略化するためのオンラインろ過サンプラーです。単純で保護的な設計であり、サンプルを採取場所で直ちに無菌的に処理できるため、汚染リスクが低減します。サニタリーサンプリングバルブは、サンプリングポート出口にトライクローバー接続で取り付け可能であり、液体のサンプリングが容易になります。
Application
MicropreSure®サニタリーサンプリングバルブは、ビール、乳製品、ボトル入り水、医薬品分析、清涼飲料水、サイダー、スポーツドリンク、ワインなどの水性液体のオンラインサンプリングとろ過に用いられ、バイオバーデン検査が可能です。
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MXPESPTCLMXPESPWELMXPESP5CN
description
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, 316L stainless steel
description
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
description
-
description
Accessory used in On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/4in. weld end valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 5 numbers
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
polypropylene cap
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
SP1
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)