Merck
PXHVMPC50
Millipore
Pellicon® XLカセット、Durapore® メンブレン付き
filtration area 50 cm2, pore size 0.45 μm
別名:
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.45 μm 50cm2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
品質水準
特徴
holdup volume 3.2 mL
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
ろ過面積
50 cm2
Membrane nominal area
50 cm2
重量分析抽出物
≤7.5 mg/device
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH
1-11(cleaning)
1.5–9(continuous)
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pellicon® XL 50カセットでは、少量の処理のために、メルクの卓越した限外ろ過/マイクロフィルトレーションメンブレンとリニアスケーラビリティのある初のタンジェンシャルフローフィルトレーション(TFF)カセットが組み合わされています。高流量と広いpHへの適合性によりBiomax® 限外ろ過メンブレン、低タンパク質結合性と洗浄の簡単さにより独自のUltracel® 限外ろ過メンブレン、または超低タンパク質結合と優れた保持性能によりDurapore® マイクロフィルトレーションメンブレンをお選びいただくと、確実かつ一貫した性能が保証されます。
TFFデバイス製品群内でのリニアスケーラビリティについては、各フィルターについてチャネル形状(経路長、チャネル高さ)は必ず同一になります。Pellicon® XL 50カセットは、この主張ができるこのサイズ唯一のTFF製品です。すべてのPellicon® XL 50カセットのフィード流チャネルと透過流チャネルは、大型のPellicon® 2カセットと同じ圧力降下、流速、濃度プロファイルで動作します。その他のカセットでは、低容量から高容量のデバイスにスケール変更する場合にフィード流チャネル・透過流チャネルの寸法や流方向も変更しますが、Pellicon® XL 50カセットではこのような変更を回避できるため、シンプルかつ確実なリニアスケールアップが実現します。
フィルターコード:HVMP
特徴および利点
タイプCスクリーン(粗スクリーン)
アナリシスノート
重量分析抽出物:水フラッシング後
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PXHVMPC50:
試験成績書(COA)