Merck
PX1570
Supelco
リン酸カリウム 二塩基性
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
sec.-リン酸カリウム, リン酸ニカリウム, リン酸水素二カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2HPO4
CAS番号:
分子量:
174.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-834-5
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
granular
不純物
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤1.0% loss on drying, 105°C
white
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
1600 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Assay (acidimetric)98.0% minChloride (Cl)0.003% maxColorWhiteFormGranular powderHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on drying (105°C)1.0% maxNitrogen compounds (as N)0.001% maxSodium (Na)0.05% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C8.5-9.6
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PX1570-1:
PX1570-2:
PX1570-20:
PX1570-7:
試験成績書(COA)