Merck
NXF-50
Millipore
Natrix® Q Process 600
別名:
Natrix® Qメンブレン吸着剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32011308
ligand
quaternary amine
品質水準
製品種目
Natrix®
パラメーター
2.3-11.5 L/min flow rate
ベッド高
0.5 mm
ベッド容積
460 mL
マトリックス活性基
Macroporous polymer
ポアサイズ
0.4 μm pore size
キャパシティ
92 g binding capacity (BSA)(per device)
分離法
strong anion exchange
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
結合部位の高密度化と迅速な物質移動を可能にする画期的な3次元マクロ多孔質ハイドロゲル構造により、Natrix®クロマトグラフィーメンブレンは、樹脂製カラムを超える結合容量と従来のメンブレン吸着剤の特徴である高い流速が得られます。プラグ・アンド・プレイの使い捨てデバイス形式でのこの性能と速度の組み合わせにより、生体分子を効率的に精製するための低リスクでスケーラブルなソリューションが実現します。
Natrix® Qクロマトグラフィーメンブレンは、生体分子精製用に設計された、生産性の高い強力な陰イオン交換メンブレンです。このユニークなNatrix® Qクロマトグラフィーメンブレンは、不活性なマクロ多孔質の膜足場内で直接重合されるペンダント第4級アンモニウム(Q)結合基を高密度に含む、多孔質ポリアクリルアミドハイドロゲルです。相互接続された孔構造と高い官能基密度によって、極めて高負荷まで優れた処理能力で高い流速(数秒の滞留時間)を実現するとともに、幅広いバッファー条件で不純物の低減効果が持続します。Natrix Qクロマトグラフィーメンブレンの設計により、あらゆるバイオプロセス設計の生産性、柔軟性、プロセスの堅牢性および経済性が向上します。Natrix® Q Process 600は、大規模な臨床生産や商業生産用に設計されたプロセス規模のデバイスです。
mAb公称研磨性能:4600 g
膜構成:プリーツ状
パッケージあたりデバイス1台
高密度の第四級アミン配位子で生体分子を精製する強力な陰イオン交換クロマトグラフィーメンブレンデザインにより、高負荷での高速流量と高スループットを可能にしつつ、優れた不純物低減を維持しています。
特徴および利点
Natrix® Qメンブレン吸着剤は以下を提供します:
  • 迅速な物質移動を可能にする高密度の第四級アミン結合部位
  • 高速流量でも高い結合能
  • 使い捨てのプラグアンドプレイデバイス方式で性能とスピードを組み合わせることで、効率的な生体分子精製のための低リスクで拡張可能なソリューションを可能にします。
包装
二重袋入り
法的情報
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
関連製品
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
Mochao Zhao et al.
Vaccine, 37(36), 5491-5503 (2018-04-09)
Affinity chromatography is among the most powerful separation techniques, achieving the finest separation with high yields even in the most challenging feed streams. Incorporating affinity chromatography in vaccine purification has long been attempted by researchers to improve unit yield and
Renaud Jacquemart et al.
Computational and structural biotechnology journal, 14, 309-318 (2016-08-30)
The current processing paradigm of large manufacturing facilities dedicated to single product production is no longer an effective approach for best manufacturing practices. Increasing competition for new indications and the launch of biosimilars for the monoclonal antibody market have put
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has
資料
Membrane adsorbers are a cost-effective, robust, single-use solution for monoclonal antibody polishing
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
すべて表示
関連コンテンツ
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.