Merck
MXSMCET48
Millipore
Milliflex® プレフィルドメディアカセット
Cetrimide Agar, Naladixic Acid, for Pseudomonas aeruginosa, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
別名:
セトリミド寒天カセット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
認証
International Standards
品質水準
無菌性
aseptically filled
フォーム
plate (pre-poured agar)
シェルフライフ
6 mo.
特徴
ready-to-use
組成
Naladixic Acid
包装
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
light amberslightly opalescent
入力
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with Milliflex Oasis® System
Pseudomonas aeruginosa
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Milliflex®カセットは、すぐ使える寒天ベースの培地です。便利かつ迅速で信頼性の高いバイオバーデン試験のため、Milliflex®またはMilliflex Oasis®システムとともに使用します。この充填済み寒天カセットは、品質を保証し外因性汚染のリスクを回避しつつ、微生物汚染検査のワークフローを合理化するために役立ちます。各プレートは3つの部分から成り、培地約10 mLが入っています。この培地は、さまざまな水のタイプ、特に高純度の水に見られる緑膿菌を単離および同定するために設計されています。セトリミドは選択剤です。緑膿菌の色素産生を阻害しません。セトリミド(第4級アンモニウム陽イオン界面活性剤として作用)の存在下では、窒素およびリンが放出されるため緑膿菌以外の細菌細胞増殖は阻害されます。
アプリケーション
セトリミド寒天培地充填済みMilliflex®カセットは、バイオバーデン試験、および水(特に電子水、RO水、蒸留水、精製水などの高純度の水)の一般的な微生物学的分析に使用されています。PVDFフィルターは、医薬品、化粧品、および醸造業界で幅広く使用されています。
規格
米国薬局方、欧州薬局方
培地
セトリミド
アナリシスノート
緑膿菌種は緑色から青色のコロニーを呈し、UV波長の照射で蛍光を発します。
QC生物
緑膿菌(ATCC 9027)
ネガティブコントロールとしてP. mirabilis(ATCC 12453)
標的微生物:緑膿菌
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
MXSMCET48:
試験成績書(COA)