スキップする
MXSMCSD48
サブローブドウ糖寒天培地
Sabouraud Dextrose Agar, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing, Replacement item for MMSMCSD48.
別名:
Milliflex® プレフィルドメディアカセット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
agency
EP, USP, JP
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
color
light ambermedium, slightly opalescent with no significant precipitate
input
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH
5.6±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
General description
Milliflex®カセットは、すぐに使える寒天ベースの培地です。利便性に優れ迅速で信頼性の高いバイオバーデン試験のために、Milliflex®またはMilliflex Oasis®システムとともに用います。この充填済み寒天カセットは、品質を保証し外因性汚染のリスクを回避しつつ、微生物汚染検査のワークフローを合理化するために役立ちます。各プレートは3つの部分から成り、培地約10 mLが入っています。サブローブドウ糖寒天培地には動物組織の分解物(ペプトン)が含まれ、これが真菌と酵母の成長を促すアミノ酸および窒素化合物の栄養源をもたらします。エネルギー源および炭素源としてはグルコースが添加されています。低pHのため真菌の成長に適しています。
Application
サブローブドウ糖寒天培地充填済みMilliflex®カセットは、バイオバーデン試験、および水(特に電子水、RO水、蒸留水、精製水などの高純度の水)の一般的な微生物学的分析に使用されています。これは、医薬品、化粧品、および醸造業界で幅広く使用されています。
Features and Benefits
インキュベーション時間:120~168時間
インキュベーション温度:20–25 °C
Packaging
1箱48ユニット、プラスチックカセット入り
Preparation Note
サブローブドウ糖
Analysis Note
QC生物
C.アルビカンス(ATCC 10231)
S.セレヴィシエ(ATCC 7754)
A.ニガー(ATCC 16404)
標的微生物:酵母およびカビ
酵母は白色、クリーム色のコロニーを形成します。カビは、表面が粗いおよび/または線維状です。成長可能な細菌は、透明~白色のコロニーを形成します。
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
保管分類
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. MXSMCSP48Millipore Milliflex® Pre-filled Media Cassettes, can they be used for air sampling by exposing them for 5 to 15 minutes, and then closing and incubating at at the recommended temperature?
    1 回答
    1. The Milliflex pre-filled agar cassettes, part number MXSMCSP48 as well as the other cassettes,  are not appropriate for use in passive air monitoring.