物質
304 stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質水準
パラメーター
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist
3384 mm
86.7 in. (2100 mm) , without hoist
86.7 in. (2100 mm) , without hoist
133.2 in (3384 mm) with hoist
867 mm
W
63.75 in. (1619.3 mm)
重量
953 kg
関連するカテゴリー
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
付属品