¥54,020
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
BRAND 458022
キャパシティ
30 mL
ポアサイズ
40-100 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)