Merck
MXRCTRLB2K
Millipore
コントロールボックス、パワー MIX 1000/2000、120V
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
AC/DC入力
120 V, 60 Hz, 15 A
120 V
品質水準
物質
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
パラメーター
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
重量
21 lb (9.5 kg)
適合性
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
関連するカテゴリー
規格
CE、UL対応
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany