Merck
Z509477
Support stand with rod
Standard, base size 6 in. × 11 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
ベースサイズ
6 in. × 11 in.
ロッド直径× L
1/2 in. × 36 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
土台は黒色のエナメルで仕上げられたスチール製です。取り外し可能な棒は亜鉛めっきされたスチール製です。余分な重量を補強するためにスチールめっきを加えた頑丈なスタイルです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)