製品名
Durapore® 0.22 µm、Millipak®カプセル, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 9/16 in. Hose Barb Outlet: 9/16 in. Hose Barb
Quality Segment
material
PVDF vent cap, polycarbonate support, PVDF membrane, polycarbonate housing
sterility
sterile
product line
Millipak®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
7.6 cm (3.0 in.)
filtration area
1000 cm2
inlet connection diam.
9/16 in.
outlet connection diam.
9/16 in.
impurities
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
14 mm (9/16 in.) inlet hose barb, 14 mm (9/16 in.) outlet hose barb
General description
Packaging
Preparation Note
123 °Cで90分間のオートクレーブ3サイクル、インライン蒸気滅菌不可
Analysis Note
ASTM® F838法を用いた最低限のBrevundimonas diminutaチャレンジ濃度である1 x 10⁷ CFU/cm² で、サンプルには定量的な保持力がありました。
Other Notes
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:バイオプロセシング
- 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
- 使用方法:『Durapore®メンブレンを備えたフィルターユニット』ユーザーガイドの「ウェッティング手順」を参照してください
- 保管について:乾燥した場所に保管してください。
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 9/16 in. Hose Barb Outlet: 9/16 in. Hose Barb | description Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 9/16 in. Hose Barb Outlet: 9/16 in. Hose Barb | description Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange | description Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange Outlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange |
| pore size 0.22 μm | pore size 0.1 μm | pore size 0.22 μm | pore size 0.22 μm |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| filtration area 1000 cm2 | filtration area 1000 cm2 | filtration area 1000 cm2 | filtration area 1000 cm2 |
| product line Millipak® | product line Millipak® | product line Millipak® | product line Millipak® |
| manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® |
| matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Durapore® 0.22 µm、Millipak®カプセル
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.
製品・ロット/バッチ番号の検索
製品番号の調べ方
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (例: T1503).
例:
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ