This specific application has not been tested. The end-user will have to test the suitability.
MMA205
Millicell® µ-遊走アッセイキット
This Kit overcomes the limitations of traditional multiwell migration assays. Its microfluidic, low-volume technology promotes a stable, diffusion-generated concentration gradient that is consistently linear & lasts for more than 48 hours.
別名:
microfluidic cellular migration assay kit
About This Item
おすすめの製品
交差性
rat, mouse, human
メーカー/製品名
Millicell®
テクニック
cell based assay: suitable
single cell analysis: suitable
輸送温度
dry ice
詳細
- 細胞移動は、創傷治癒、胚発生、免疫反応など、さまざまな生物学的プロセスで発生します。血管新生、腫瘍学、神経学、特に免疫学における細胞移動の重要性のため、単一細胞レベルでの根底にある生物学的メカニズムの理解への関心が高まっています。
- 従来のマルチウェル(ボイデンチャンバー)移動アッセイには、次のような制限があります。(1)勾配が直線的ではなく、十分に確立されておらず、制御されていない、(2)移動細胞の定量化は、動的な決定ではなくエンドポイント測定に基づいている、(3)移動中の細胞を画像化することは現在不可能である。
- Millicellµ 移動アッセイキットは、これらの制限を克服します。
- このマイクロ流体低容量テクノロジーは、一貫して直線的で 48 時間以上持続する、安定した拡散生成濃度勾配を促進します。ビデオ顕微鏡検査用に設計された µ-Migration Slide は、ガラスに似た高い光学特性を持つプラスチックで作られています。特定の時間間隔で観察領域の画像を取得できるため、細胞移動のリアルタイム監視と定量測定が可能になります。
特徴および利点
- 単一細胞または細胞集団の移動を ライブセルで追跡
- 48 時間持続する安定した直線的な 濃度勾配を確立≥
- 走化性とランダムな動きを 区別するのに役立つ
- 細胞の方向性と速度を含む マルチパラメータ分析が可能
- 低速および高速で移動する細胞の 光学イメージングを強化
- 3 つの走化性因子を並行して分析し、 スループットと柔軟性を向上
- 最適化に時間や費用をかける 必要はありません
- すぐに使用でき、組み立ては不要
構成
- Millicell®µ-Migrationスライド:(部品番号:CS204500)未コーティング滅菌スライド4枚。各スライドには3つのチャンバーがあります。
- Millicell® µ-Migrationキャップとプラグ:(部品番号:CS204501)各48個。各スライドにキャップとプラグ各12個を使用。
- ヒトIV型コラーゲン:(部品番号:CS204498)ヒトIV型コラーゲン 1 mg/mL入り100 µgバイアル1本
- 酢酸バッファー:(部品番号:CS204485)0.5 M酢酸1.5 mL入りバイアル1本。
- BSA溶液:(部品番号:CS204507)30% BSA溶液100 µL入りバイアル1本。
- 先端面取り加工(beveled)ピペットチップ:FisherbrandSureOne200 µLチップ、フィッシャー社カタログ番号:02-707-419。96本入りボックス2箱。
保管および安定性
2.Millicell µ-Migrationキャップとプラグ(部品番号:CS204501)。室温で保管してください。
3.ヒトIV型コラーゲン(部品番号:CS204498)。-20℃で保管してください。
4.酢酸緩衝液(部品番号:CS204485)。室温で保管してください。
5.BSA溶液(部品番号:CS204507)。-20℃で保管してください。
6.先端面取り加工(beveled)ピペットチップ。室温で保管してください。