Merck
ECM550
Sigma-Aldrich
QCM ECMatrix細胞浸潤アッセイ、24ウェル(8 µm)、比色分析
QCM ECMatrix Cell Invasion Assay, 24-well (8 µm), colorimetric
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
The CHEMICON Cell Invasion Assay Kit uses a 24-well plate, with 8 um pores, which provides an efficient system for evaluating the invasion of tumor cells through a basement membrane model.
別名:
Basement membrane cell invasion assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
交差性
vertebrates
メーカー/製品名
Chemicon®
QCM
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
関連するカテゴリー
詳細
以下もご利用できます:Cell Combスクラッチアッセイ!スクラッチアッセイで生化学データを!ここをクリック
はじめに
細胞外マトリックス(ECM)を介した浸潤は、腫瘍転移の重要なステップです。 がん細胞は、血管壁に接着し、血管壁に沿って広がることで、浸潤を開始します。 MMPコラゲナーゼなどのタンパク質分解酵素は、血管を取り囲む鞘状の被覆(基底膜)に小さな穴を開けて、がん細胞が侵入できるようにします。
CHEMICON細胞浸潤アッセイキットは、基底膜モデルを介した腫瘍細胞の浸潤を評価するための効率的なシステムとなります。 このキットは、Engelbreth Holm-Swarm(EHS)マウス腫瘍に由来するタンパク質の再構成基底膜マトリックスである、ECMatrixを使用しています。 このキットの性能は、ヒト線維肉腫(HT-1080)および非浸潤性線維芽細胞(NIH3T3)を用いて評価しています。
CHEMICON細胞浸潤アッセイキットは、浸潤性腫瘍細胞の評価に最適です。 各CHEMICON細胞浸潤アッセイキットには、12サンプルの評価に十分な試薬が含まれています。
CHEMICON細胞浸潤アッセイキットは、研究用途のみを意図しており、診断用途や治療用途には使用できません。
原理:
CHEMICON細胞浸潤アッセイは、浸潤チャンバー(12個の細胞培養インサート付き24ウェル組織培養プレート)中で行います。 このインサートには孔径8 μmのポリカーボネートメンブレンが含まれており、メンブレンは乾燥したECMatrixTMの薄層で覆われています。 ECM層はメンブレンの孔を塞いで、非浸潤性細胞が通り抜けないようにしています。 一方、浸潤性細胞は、ECM層を通り抜けて移動し、ポリカーボネートメンブレンの底部にくっつきます。
用途:
CHEMICON細胞浸潤アッセイキットは、浸潤性腫瘍細胞の評価に最適です。 各CHEMICON細胞浸潤アッセイキットには、12サンプルの評価に十分な試薬が含まれています。
CHEMICON細胞浸潤アッセイキットは、研究用途のみを意図しており、診断用途や治療用途には使用できません。
アプリケーション
クリスタルバイオレット染色による遊走細胞の検出
研究カテゴリー
細胞構造
包装
12ウェル
構成
浸潤チャンバー:(Part No. 70019)ECMatrixTM層を有する12個の細胞培養インサート付き24ウェルプレート1枚
細胞染色:(Part No. 20294)10 mLボトル1本。
綿棒:(Part No. 10202)各24本。
ピンセット:(Part No. 10203) 各1個。
保管および安定性
キットは、2-8°Cで最長6カ月保存できます。 冷凍しないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
The effect of a novel frizzled 8-related antiproliferative factor on in vitro carcinoma and melanoma cell proliferation and invasion.
Kristopher R Koch,Chen-Ou Zhang,Piotr Kaczmarek,Joseph Barchi,Li Guo,Hanief M Shahjee,Susan Keay
Investigational New Drugs null
BCAR1 protein plays important roles in carcinogenesis and predicts poor prognosis in non-small-cell lung cancer.
Wei Huang,Bo Deng,Ru-Wen Wang,Qun-You Tan,Yong He,Yao-Guang Jiang,Jing-Hai Zhou
Testing null
Li Fan et al.
Experimental physiology, 105(5), 793-808 (2020-02-23)
What is the central question of this study? What is the role of lncRNA PRRT3-AS1 in the regulation of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) gene-mediated mechanistic target of rapamycin (mTOR) signalling pathway in proliferation, apoptosis and autophagy of prostate cancer
Down-regulation of JAK1 by RNA interference inhibits growth of the lung cancer cell line A549 and interferes with the PI3K/mTOR pathway.
Dan Liu,Yi Huang,Jing Zeng,Bojiang Chen,Na Huang,Na Guo,Lunxu Liu,Hong Xu,Xianming Mo,Weimin Li
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology null
RhoBTB2 (DBC2) functions as tumor suppressor via inhibiting proliferation, preventing colony formation and inducing apoptosis in breast cancer cells.
Mao H, Zhang L, Yang Y, Sun J, Deng B, Feng J, Shao Q, Feng A, Song B, Qu X
Gene null
関連コンテンツ
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー