詳細
Microfludic device kit for synthesizing 10-30 μm microparticles
Kit components :
品質水準
アプリケーション
advanced drug delivery
アプリケーション
特徴および利点
- Simplifies polymer chemistry of microfluidic formulation development for enhancing drug bioavailability
- Accelerates optimization of drug encapsulation and loading efficiency in microparticles
- Provides step-by-step microfluidic-based protocols developed and tested by our formulation scientists
- Minimizes waste of expensive reagents
法的情報
関連製品
試験成績書(COA)
資料
NanoFabTx™ platform accelerates drug development with ready-to-use formulations and microfluidic devices for particle synthesis.
NanoFabTx™キットは、ナノ粒子・リポソームドラッグデリバリー製剤の迅速かつ十分に制御された合成のために最適化されています。薬物放出挙動が制御された、さまざまな治療薬化合物のカプセル化を行うことができます。
NanoFabTx™DDS製剤プラットフォームは、マイクロ粒子、ナノ粒子またはリポソーム製剤を容易に合成可能なキットです。NanoAssemblr®装置を用いたナノ製剤化事例をご紹介します。
NanoFabTX kits enable precise drug delivery with lipid nanoparticles and liposomes for mRNA and nucleic acids.