The mPAGE Lux solutions are designed for use with the Lux curing station. The gels are compatible with the BIORAD mini protean tanks. However, the BIORAD casters do not fit within the mPAGE Lux casting station.
おすすめの製品
製品名
mPAGE® Lux Bis-Tris Stacking Solution for mPAGE® Lux Curing Station,
詳細
Reagent for use with mPAGE® Lux Curing Station
品質水準
包装
1 ea of 1 ea
メーカー/製品名
Millipore
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LUXRGTSTK:
CS233200:
LUXRGTSTK-112ML:
試験成績書(COA)
資料
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
ready-to-useのSDS-PAGEゲルを使ってゲルキャスティングワークフローをわずか3分で刷新しましょう。より迅速、シンプル、安全なゲルキャスティング方法をご覧ください。