製品名
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)®SHR、オプティキャップ(Opticap)®XLTカプセル, Opticap® XLT 10, sterile, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
物質
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
irradiated
sterile
製品種目
Opticap® XLT 10
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
パラメーター
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
テクニック
sterile filtration: suitable
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
デバイス L
37.7 cm (14.8 in.)
デバイスサイズ
10 in.
フィルタ直径
10.7 cm (4.2 in.)
Filter filtration area
0.69 m2
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHR
ポアサイズ
0.1 μm pore size
泡立ち点
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
フィッティング
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
包装
調製ノート
3 autoclave cycles of 60 min at 123 °C; not in-line steam sterilizable
アナリシスノート
その他情報
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
法的情報
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード