Merck
KPHLG2TTT1
Millipore
Durapore® 0.45 µm, Opticap® XLT Capsule
Opticap® XLT 20, cartridge nominal length 24.6 in. (62.5 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
品質水準
法規制遵守
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
gamma compatible
製品種目
Opticap® XLT 20
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
≤30.0 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4-40 °C (Reverse:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
テクニック
bioburden reduction: suitable
W
6.0 in.
カートリッジの長さ(公称)
24.6 in. (62.5 cm)
デバイス L
62.5 cm (24.6 in.)
デバイスサイズ
20 in.
フィルタ直径
4.2 in. (10.7 cm)
ろ過面積
1.24 m2
入口接続部直径
1-1/2 in.
Inlet to outlet width
62.5 cm (24.6 in.)
出口接続部直径
1-1/2 in.
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
泡立ち点
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
フィッティング
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: Capsule
調製ノート
Sterilization Method:
Gamma compatible to 40 kGy. 3 autoclave cycles of 60min at 3°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
アナリシスノート
Gravimetric Extractables: ≤ 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 3000 mL
その他情報
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。