製品名
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)®SHC、オプティキャップ(Opticap)®XLTカプセル, Opticap® XLT 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 14.5 cm (5.7 in.)
物質
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone device
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
gamma compatible
製品種目
Opticap® XLT 10
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
パラメーター
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1000 mbar max. differential pressure (15 psi) at 80 °C (Forward)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
2100 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse; intermittent)
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
5500 mbar max. differential pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward; intermittent)
80 psig max. inlet pressure
テクニック
sterile filtration: suitable
L
15.0 in.
W
7.8 in.
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
デバイスサイズ
10 in.
フィルタ直径
14.5 cm (5.7 in.)
Filter filtration area
0.54 m2
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
泡立ち点
≥4000 mbar (58 psig), air with water
フィッティング
(38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
包装
調製ノート
3 autoclave cycles of 60 min at 126 °C; capable of 45 kilogray (4.5 Megarad) gamma exposure; not in-line steam sterilizable
アナリシスノート
その他情報
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
法的情報
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。