Merck
HABG047S6
Millipore
S-Pak®メンブレンフィルター
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black gridded membranes for microbiological analysis
別名:
S-Pakフィルター 孔径0.45 µm 47 mm 黒色格子入り, メンブレンフィルター、半透過性メンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
物質
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
hydrophilic
individually wrapped
メーカー/製品名
S-Pak®
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type cosmetics
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
S-Pakフィルターはセルロース混合エステル(MCE)製で、孔径0.45 μm、黒色、格子入り、直径47 mmです。 滅菌済みですぐに使用できる個別包装フィルターです。高回収率で使いやすく、毒性および疎水性スポットがないため、一般的な微生物検査に適しています。
アプリケーション
微生物分析のためのメンブレンろ過法:水およびボトル入り水、ワイン、ビール、スポーツドリンクなどのろ過可能飲料用。医薬品および化粧品の分析でも用いられています。
包装
青色のセパレーターペーパー付きで個別包装されており、滅菌済みです。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
PE1HABG047S6/4:
HABG047S6:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing