Merck
HVWP047S6
Millipore
S-Pak®メンブレンフィルター
PVDF, pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white plain sterile membranes for microbiological analysis
別名:
S-Pakフィルター0.45µm 47mm白色平面無菌, メンブレンフィルター、半透過性メンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PVDF
plain filter
white filter
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
メーカー/製品名
S-Pak®
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type beer
sample type food(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type sport drink
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
S-Pakフィルターは、親水性ポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、孔径0.45 μm、白色、 格子入り、大きさ47mmで、幅広い化学適合性と低いタンパク質結合性を示します。これらの無菌のすぐ使える個別包装されたフィルターは、臨床ラボ、工業QC、環境分析、ラボのろ過において、簡単に使えます。
アプリケーション
困難な基質の微生物分析のための膜ろ過法。素材は低結合性です。医薬品および化粧品の分析にも使用されています。
包装
個別に密封され、青色の分離紙付きで、無菌です。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing