安全性情報
HABG047S0
Millipore
SO-Pak Filters 0.45µm 47mm black gridded
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.45 μm pore size
物質:
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
47 mm
無菌性:
sterile; ethylene oxide treated
包装:
box of 10 envelopes containing 10 pak
物質
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
hydrophilic
包装
box of 10 envelopes containing 10 pak
フィルタ直径
47 mm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type cider
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type bottled water
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
輸送温度
ambient
詳細
SO Pak filters - 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, presterilized.
アプリケーション
微生物試験
包装
再開封可能包装10袋 10枚のフィルターと10枚のパッド入り, 滅菌済
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HABG047S0:
HABG047S0-NS:
試験成績書(COA)