Merck
Z355534
Millipore
マイクロバイオロジー分析用フィルターメンブレン
pore size 0.45 μm (HA), S-Pak, White with black grid surface
別名:
Analysis Filter Membranes, Membranes for Filtration, Microbiological Filter Membranes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose acetate/cellulose nitrate mixed esters filter
メーカー/製品名
Millipore HAWG047S6
ポアサイズ
0.45 μm (HA)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルタータイプHA(ポアサイズ0.45 μm)は、全大腸菌群と糞便性大腸菌を完全に保持し、最大限に回収できるように設計されています。飲料水分析に使用される米国EPA(環境保護庁)のスタンダードメソッドに対応し、メンブランフィルターのためのASTM(米国材料試験協会)仕様に適合します。
フィルタータイプHC(ポアサイズ0.7 μm)は、塩素処理された排水中で検出される糞便性大腸菌など、ストレス下の糞便性大腸菌の回収率を向上させています。ポアサイズが大きいため、水サンプルの粒子負担が大きい場合も迅速に濾過を行うことができます。
両方のフィルターは、酢酸セルロース/硝酸セルロース混合エステルです。
S-Kitはフィルター膜と吸収パッドで構成され、無菌で、個別に密封され100個単位でディスペンサーチューブに包装されています。
S-Pakはフィルター膜で構成され、無菌で個別に密封されています。