安全性情報
GF319
Sigma-Aldrich
BMP-2, Human Recombinant
Animal Free
別名:
BMP2, BMP 2A, BMP 2, BMP2A, bone morphogenetic protein 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
不純物
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
品質水準
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
BMP-2 is a potent osteoinductive cytokine, capable of inducing bone and cartilage formation in association with an osteoconductive carrier such as collagen and synthetic hydroxyapatite. In addition to its osteogenic activity, BMP-2 appears to play an important role in cardiac morphogenesis, and is expressed in a variety of other tissues including lung, liver, spleen, prostate, ovary, and small intestine. Recombinant human BMP-2 is a 26.0 kDa homodimeric disulfide-linked protein consisting of two identical 115 amino acid chains.
品質
Bioactivity assay: Determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC-5 cells. The expected ED50 for this effect is 0.5-1.0 μg/ml.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF319:
試験成績書(COA)