主要文書
GCSEAL
Millipore
MPAGE®® Gel Caster Sealing Gaskets
replacement part for mPAGE® Gel Caster
別名:
replacement gaskets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105305
NACRES:
NC.01
製品名
mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets, 5pk, replacement part for mPAGE® Gel Caster
包装
pkg of 5 packs
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
ゲルサイズ
8.3 cm × 10.1 cm
適合性
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
詳細
Use mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets for casting polyacrylamide gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
PAGEの基礎ポリアクリルアミドゲルを使用する、タンパク質のサイズ別分離のためのSDS-PAGEの背景およびプロトコルを説明します。