主要文書
C15M10W
Millipore
MPAGE®® Comb
1.5 mm, 10 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
別名:
mini gel combs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105312
NACRES:
NC.01
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
mPAGE® コーム 1.5 mm 10 ウェル、5 パック, for use with mPAGE® Gel Caster
包装
pkg of 5 packs
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
ゲルサイズ
8.3 cm × 10.1 cm
ゲル厚
1.5 mm
ウェルサイズ
10 wells
ウェル容積
62 μL
適合性
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Gel Caster Sealing Gaskets
詳細
対応する 1.5 mm mPAGE® ミニスペーサープレートと mPAGE® ミニショートプレートで組み立てたカセットサンドイッチでポリアクリルアミドゲルをキャスティングする際 に、mPAGE® コーム 1.5 mm 10 ウェルを使用します。
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
資料
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
ready-to-useのSDS-PAGEゲルを使ってゲルキャスティングワークフローをわずか3分で刷新しましょう。より迅速、シンプル、安全なゲルキャスティング方法をご覧ください。
プロトコル
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
PAGEの基礎ポリアクリルアミドゲルを使用する、タンパク質のサイズ別分離のためのSDS-PAGEの背景およびプロトコルを説明します。