Merck
2500
Millipore
ReBlot Plusキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
メーカー/製品名
Chemicon®
Re-Blot
品質水準
テクニック
western blot: suitable
検出方法
chemiluminescent
輸送温度
wet ice
詳細
ウエスタンブロッティングは、タンパク質の機能と局在の研究に広く用いられている手法です。通常、タンパク質サンプルをSDS-PAGEで電気泳動し、ニトロセルロースやナイロンなどのメンブレンに移して、特異的抗体により検出します。核酸ベースの技術においてサザンブロットやノーザンブロットの再利用が可能であるのとは異なり、ウェスタンブロットの再利用は困難でした。
ウェスタンブロットの剥離および再検出にはいくつかの利点があります:
1)高価なまたは限られた量しか入手できないサンプルの保存、
2)いくつかの異なる抗体(例:サブタイプまたはアイソフォーム特異的抗体)を用いた特定のブロットの解析、
3)異常な結果の再分析および同一または別の抗体による確認、
4)誤った抗体とのインキュベーションにおけるエラーの修正、
5)同じブロットを再利用することによる試薬および時間の節約。
抗原および抗体ベースの免疫アフィニティーマトリックス(Sepharose複合体など)は、抗原-抗体反応性を損なうことなく何度も再利用されていますが、これには極端なpHやカオトロピック剤が必要なため、これらの方法をウェスタンブロッティングに適用することはできませんでした。
MILLIPORE Re-Blot Plus Western Blot Recyclingキットには、固相化したタンパク質に大きな影響を及ぼすことなく、迅速かつ効果的にウェスタンブロットから抗体を除去する特別に調製された溶液が含まれます。
Re-Blot Plus Western Blot Recyclingキットの利点は以下のとおりです:
  • 抗体剥離液には刺激臭のあるβ-メルカプトエタノールは含まれていません。
  • 抗体剥離は室温で実施します。ブロットを加熱する必要はありません。
  • 抗体は室温で約15分以内にブロットから除去できます。
  • ブロットは25分間で再利用できます。
アプリケーション
MILLIPORE Re-Blot Plus Western Blot Recyclingキットは、化学発光、放射性ヨードまたはその他の同位体を用いて作成されたウェスタンブロットから抗体を除去するのに有効です。比色基質(TMB、DAB、4-クロロナフタレンなど)の剥離では、反応部位に析出する基質を効果的に除去することができないため、この剥離液は推奨されません。
Re-Blot Plus Western Blot Recyclingキットは、比較ブロット解析により剥離が特定の抗原に定量的に影響を及ぼさないことが確認されるまで、定性的な目的にのみ使用します。
本品は研究目的でのみ使用し、診断およびin vivoでの使用を目的とするものではありません。
構成
弱抗体剥離液(10倍濃縮) - (1個、50 mL)。
強抗体剥離液(10倍濃縮) - (1個、50 mL)。
保管および安定性
キット内容物は到着後4℃で保存します。 製品は受領日から3~6ヵ月間安定です。 保存中に抗体剥離液が結晶化した場合は、37℃で穏やかに加温して再溶解した後に使用することができます。
注:試薬の劣化を防ぐため、保存時はキャップをしっかりと締めてください。 空気への長時間の曝露は避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Re-Blot is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Gabriel N Valbuena et al.
Frontiers in neuroscience, 13, 1276-1276 (2020-01-11)
The rate of disease progression in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is highly variable, even between patients with the same genetic mutations. Metabolic alterations may affect disease course variability in ALS patients, but challenges in identifying the preclinical and early phases
B Bolhari et al.
Bioactive materials, 5(3), 516-521 (2020-04-24)
Addition of zinc oxide (ZnO) to Mineral Trioxide Aggregate (MTA) has been shown to rectify tooth discoloration caused by Angelus MTA. This study evaluated the microhardness, compressive strength, calcium ion release and crystalline structures of MTA mixed with ZnO in
Seul Ah Lee et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 9358080-9358080 (2020-02-13)
Osteoarthritis (OA) is a degenerative joint disease characterized by cartilage degradation and inflammation. Interleukin-1β is the key player in the pathogenesis of OA, which induces the expression of various catabolic factors that contribute to cartilage degradation. Cynaroside (luteolin-7-O-glucoside or luteoloside)
Cornelia Kienle et al.
PloS one, 14(12), e0226278-e0226278 (2019-12-28)
Wastewater treatment plant effluents are important point sources of micropollutants. To assess how the discharge of treated wastewater affects the ecotoxicity of small to medium-sized streams we collected water samples up- and downstream of 24 wastewater treatment plants across the
A 10-amino acid domain within human T-cell leukemia virus type 1 and type 2 tax protein sequences is responsible for their divergent subcellular distribution.
Meertens, Laurent, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279, 43307-43320 (2004)
プロトコル
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.