主要文書
C1M10W
Millipore
MPAGE®® Comb
1.0 mm, 10 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
別名:
mini gel combs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105312
NACRES:
NC.01
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
mPAGE® Combs 1.0 mm 10 Wells, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
包装
pkg of 5 packs
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
ゲルサイズ
8.3 cm × 10.1 cm
ゲル厚
1.0 mm
ウェルサイズ
10 wells
ウェル容積
43 μL
適合性
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
詳細
Use mPAGE® Combs 1.0mm 10 Wells when casting polyacrylamide gels with with cassette sandwiches assembled from Compatible 1.0 mm mPAGE® Mini Spacer Plates and mPAGE® Mini Short Plates.
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
資料
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
ready-to-useのSDS-PAGEゲルを使ってゲルキャスティングワークフローをわずか3分で刷新しましょう。より迅速、シンプル、安全なゲルキャスティング方法をご覧ください。
プロトコル
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
PAGEの基礎ポリアクリルアミドゲルを使用する、タンパク質のサイズ別分離のためのSDS-PAGEの背景およびプロトコルを説明します。