Merck
2502
Millipore
ReBlot Plus Mild Antibody Stripping Solution, 10x
別名:
Western blot stripping solution, blot stripping solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
eCl@ss:
42029053
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
フォーム
liquid
包装
pkg of 50 mL
メーカー/製品名
Chemicon®
Re-Blot
テクニック
western blot: suitable
検出方法
chemiluminescent
輸送温度
wet ice
詳細
ReBlot Plusキットへの毒物ラベル未貼付について
ウェスタンブロット法は、タンパク質の機能と局在を研究するために一般的に使用される手法です。通常、タンパク質試料をSDS-PAGEにより電気泳動し、ニトロセルロースやナイロンなどのメンブレンへ転写して、特異抗体でプローブします。再利用が可能なサザンブロットやノーザンブロットといった核酸を用いた手法と異なり、ウェスタンブロットの再利用は難しいと言われてきました。
ウェスタンブロットのストリッピング及びリプロービングを行うメリットは以下のとおりです。
  1. 高価な試料や希少な試料を節約できます。
  2. 一つのブロットを、サブタイプ特異抗体やアイソフォーム特異抗体など、いくつもの抗体で解析できます。
  3. 異常な結果が出た場合には、同じ抗体または異なる抗体を利用して再解析を行い、確実な結果を得ることができます。
  4. 不適切な抗体と共にインキュベーションした場合、やり直しができます。
  5. 同じブロットを再利用できるので、試薬と時間を節約できます。
セファロース複合体などの抗原と抗体を用いた免疫親和性マトリックスは、抗原抗体反応を低下させずに何度も利用できますが、極度なpHとカオトロピック剤が必要になるため、ウェスタンブロットに適用することはできません。
メルクミリポアのRe-Blot Plus Western Blot 低濃度抗体ストリッピング溶液には、固定化タンパク質に大きな影響を与えずに、ウェスタンブロットから素早く効率よく抗体を除去する、独自の溶液が含まれています。
Re-Blot Plus Western Blot 低濃度抗体ストリッピング溶液には以下のような利点があります。
  • ストリッピング溶液に、刺激臭の強いβ-メルカプトエタノールを含有していません。
  • 室温で抗体のストリッピングが可能です。ブロットを加熱する必要はありません。
  • 室温で、ブロットから抗体を15分程度でストリッピングできます。
  • ブロットは25分後に再利用できます。
アプリケーション
メルクミリポアのRe-Blot Plus Western Blot 低濃度抗体ストリッピング溶液は、化学発光、放射性ヨードやその他のアイソトープを利用したウェスタンブロットから抗体を除去するのに効果的です。反応部位で沈降する基質は効果的に除去することができないので、TMB、DAB、4-Chloronaphtholなど、発色基質のストリッピングにはお勧めいたしません。
お手持ちの抗原に対してストリッピングによる定量的な影響がないことが、ブロット法での比較検討で立証されるまでは、Re-Blot Plus Western Blot 低濃度抗体ストリッピング溶液は定性のみを目的としてご使用下さい。
本製品は、研究室での使用のみを目的としており、診断使用またはin vivo使用には適していません。
構成
低濃度抗体ストリッピング溶液(10×)-(2容器、各25ml)
保管および安定性
低濃度抗体ストリッピング溶液は、到着後すぐに2℃~8℃で保管して下さい。製品をお受け取りになってから、3~6か月は安定しています。保管中に抗体ストリッピング溶液が結晶化した場合は、御使用前に37℃の温水中で再溶解して下さい。
注意:試薬の品質低下を防ぐため、キャップをしっかりと閉めて保管して下さい。空気に長期間触れないようご注意下さい。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Re-Blot is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
002502-M:
2502:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaoyu Wang et al.
Proteome science, 9, 53-53 (2011-09-16)
An improved version of quantitative protein array platform utilizing linear Quantum dot signaling for systematically measuring protein levels and phosphorylation states is presented. The signals are amplified linearly by a confocal laser Quantum dot scanner resulting in ~1000-fold more sensitivity
Cristian Mircean et al.
Bioinformatics (Oxford, England), 21(9), 1935-1942 (2005-01-14)
The protein lysate microarray is a developing proteomic technology for measuring protein expression levels in a large number of biological samples simultaneously. A challenge for accurate quantification is the relatively narrow dynamic range associated with the commonly used chromogenic signal
Jannike M Andersen et al.
Behavioural brain research, 390, 112676-112676 (2020-05-15)
Activation of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII), particularly its α isoform, is known to be important for neuronal processes central for learning and memory and has also been implicated in the maladaptive learning involved in drug addiction.Thr286 autophosphorylation of αCaMKII
Nicholas W Baetz et al.
Molecular biology of the cell, 24(5), 643-658 (2013-01-04)
The Rab11-family interacting proteins (Rab11-FIPs) facilitate Rab11-dependent vesicle recycling. We hypothesized that Rab11-FIPs define discrete subdomains and carry out temporally distinct roles within the recycling system. We used live-cell deconvolution microscopy of HeLa cells expressing chimeric fluorescent Rab11-FIPs to examine
C Baldock et al.
The Journal of cell biology, 152(5), 1045-1056 (2001-03-10)
We propose a new model for the alignment of fibrillin molecules within fibrillin microfibrils. Automated electron tomography was used to generate three-dimensional microfibril reconstructions to 18.6-A resolution, which revealed many new organizational details of untensioned microfibrils, including heart-shaped beads from
関連コンテンツ
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.