安全性情報
EZPIIANP
Millipore
Human Type IIA Collagen N-Propeptide ELISA Kit
measures PIIANP in 5 μL plasma
別名:
Collagen alpha-1 Type II chain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NC.07
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Type IIA Collagen N-Propeptide (PIIANP) ELISA,
化学種の反応性
human
品質水準
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
5 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 97-112%
linearity: 91-109%
sensitivity: 39 ng/mL
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... COL2A1(1280)
詳細
Type II collagen is the major collagen found in cartilage and is expressed in two forms: IIA and IIB.
特異性
Cross Reactivty
No cross-reactivity observed with intact Type I, Type II and Type III collagen and procollagen
Human PIIANP 100%
アプリケーション
Research Category
代謝
Research Sub Category
肥満
代謝障害
Room temperature, 3 hour assay 10 µL sample size
Used to detect/quantify: PIIANP
その他情報
Standard curve range: lot dependent
免責事項
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Brain
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Femke Intema et al.
Annals of the rheumatic diseases, 70(8), 1441-1446 (2011-05-14)
Modification of joint tissue damage is challenging in late-stage osteoarthritis (OA). Few options are available for treating end-stage knee OA other than joint replacement. To examine whether joint distraction can effectively modify knee joint tissue damage and has the potential