Merck
CC300
Sigma-Aldrich
PureCol-S、コラーゲン標準溶液
Ready-to-use ultrapure collagen type I protein for cell culture applications (20 mL).
別名:
PureCol 溶液, コラーゲン標準溶液, コラーゲン溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solution
詳細
コラーゲンは、身体の様々な結合組織内に見られる細胞外マトリックスの主要な構造タンパク質です。I 型コラーゲンは皮膚、骨、腱、その他の線維性結合組織の主要な構造成分です。最も in vivo に近い環境を細胞に与えるため、従来はコラーゲンヒドロゲルの中や、コラーゲンでコーティングされたプラスチック器具の上で細胞を培養してきました。 PureCol® は、ウシ皮膚由来の超高純度コラーゲンで、約 97% が I 型コラーゲン、残りが III 型コラーゲンです。 ゲル浸透クロマトグラフィーで測定されたモノマー含有量が高いため、製品に一貫性と再現性があり、2000 以上の論文で引用されています。 PureCol® コーティング T25 フラスコは、透明なポリスチレン表面に高品質 I 型コラーゲンを均一かつ安定的に塗布しています。 ベント付きフラスコは、液垂れ防止エッジと改良されたカントネックを備えており、栄養不足の培地を最大限コントロールすることができます。 フラスコには、転倒防止機能と特殊形状の注ぎ口があり、操作性が向上しています。フラスコは無菌的に処理され、非発熱性です。表面積:25 cm2総容量:75 mL 表面積/ウェル:9.5 cm2典型的な使用容量:2 ~ 3.5 mLコーティング濃度:50 ~ 100 μg/mLPureCol® は、Advanced BioMatrix, Inc.の登録商標です。
保管および安定性
PureCol-S、コラーゲン標準溶液は 2 ~ 8℃ で保存してください。製品の完全性と性能を確保するため、使用前に均等に分注してください。
法的情報
PureCol is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
CC300:
試験成績書(COA)